Läs mer
4-metyl-3-nitrobensoesyra, TRC
Produktkod. 30338872
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30338872 5 g
1 options
Produktkod. 30338872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4953055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 96-98-0
Molekylformel C8H7NO4
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Nitro-4-methylbenzoic Acid, 3-Nitro-p-toluic Acid, NSC 50659
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
LEDER Cc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-namn 4-metyl-3-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 181.15
Formel vikt 181.0375