Läs mer
4-Methyl-3-nitrobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11995621 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11995621 5 g 5g
11905631 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11995621 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 434740050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 939-79-7
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
InChI-nyckel KOFBNBCOGKLUOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-methylbenzonitrile, 3-nitro-p-tolunitrile, 4-methyl-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methyl-3-nitro, 4-cyano-2-nitrotoluene, 4-methyl-3-nitrobenzenecarbonitrile, 5-cyano-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-p-toluonitrile, pubchem4817, acmc-209gtb
PubChem CID 589333
IUPAC-namn 4-methyl-3-nitrobenzonitrile
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 102°C to 106°C
Färg Brown to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.