Läs mer
4-Methyl-3-nitrobenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11394945
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394945 25 g 25g
11384945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18269.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 939-79-7
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.148
MDL-nummer MFCD00031482
InChI-nyckel KOFBNBCOGKLUOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-methylbenzonitrile, 3-nitro-p-tolunitrile, 4-methyl-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methyl-3-nitro, 4-cyano-2-nitrotoluene, 4-methyl-3-nitrobenzenecarbonitrile, 5-cyano-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-p-toluonitrile, pubchem4817, acmc-209gtb
PubChem CID 589333
IUPAC-namn 4-methyl-3-nitrobenzonitrile
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Smältpunkt 103°C to 108°C
Kokpunkt 171°C (12 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2047311
Formel vikt 162.15
Procent renhet 98%