Läs mer
4-metyl-3-nitrofenol, 98 %
Produktkod. 11399818
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399818 10 g 10g
11319828 2 g 2g
11309828 50 g 50g
11329828 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11399818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044285.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 2042-14-0 | C7H7NO3 | 153,137 g/mol
Den används som en kemisk, farmaceutisk och OLED-mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2042-14-0
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.137
MDL-nummer MFCD00007244
InChI-nyckel BQEXDUKMTVYBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-methylphenol, 3-nitro-p-cresol, 4-methyl-3-nitro-phenol, 4-hydroxy-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-hydroxytoluene, phenol, 4-methyl-3-nitro, p-cresol, 3-nitro, unii-4b422hud6h, 4-methyl-5-nitrophenol
PubChem CID 16271
IUPAC-namn 4-metyl-3-nitrofenol
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3-nitrophenol
Smältpunkt 77 °C till 81 °C
Odör Fenolliknande
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2446
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 153.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.