Läs mer
4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11313306
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313306 5 g 5g
11303306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12669.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13471-69-7
Molekylformel C8H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 178.147
MDL-nummer MFCD00014698
InChI-nyckel OIORBBLUSMONPW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73137
IUPAC-namn 4-isocyanato-1-methyl-2-nitrobenzene
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate
Smältpunkt 48°C to 54°C
Kokpunkt 113°C to 118°C (3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Irritating
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2724128
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 4-methyl-3-nitrophenyl isocyanate, 2-nitro-4-isocyanatotoluene, 4-methyl-3-nitrophenylisocyanate, benzene, 4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, benzene,4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, 4-methyl-3-nitrobenzenisocyanate, acmc-20amdt
Formel vikt 178.15
Procent renhet 96%