Läs mer
4-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-6-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 862273-50-5 |
| Molekylformel | C8H7N3O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Methyl-3-oxo-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-6-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O3/c1-3-2-4(8(13)14)9-6-5(3)7(12)11-10-6/h2H,1H3,(H,13,14)(H2,9,10,11,12) |
| LEDER | CC1=CC(=NC2=C1C(=O)NN2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-methyl-3-oxo-1,2-dihydropyrazolo[3,4-b]pyridine-6-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.15 |
| Formel vikt | 193.0487 |