Läs mer
4-Methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide, Mikromol
Beskrivning
4-Methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenyl Isobutyrylacetamide |
| CAS | 124401-38-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Phenyl Isobutyrylacetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H15 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide, 4-Methyl-3-oxopentanoic acid anilide, 4-Methyl-3-oxopentanoic acid phenylamide, N-Phenyl-4-methyl-3-oxopentanamide, N-Phenyl Isobutyrylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO2/c1-9(2)11(14)8-12(15)13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,13,15) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)C(=O)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| Visa mer |