Läs mer
4-Methyl-3-oxoheptanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-3-oxoheptanenitrile |
| CAS | 1039833-22-1 |
| Molekylformel | C8H13NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO/c1-3-4-7(2)8(10)5-6-9/h7H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(C)C(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | 4-methyl-3-oxoheptanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.19 |
| Formel vikt | 139.0997 |