Läs mer
4-Methyl-3-oxoheptanenitrile, TRC
Produktkod. 30337918
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30337918 50 mg
1 options
Produktkod. 30337918 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB49625050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3-oxoheptanenitrile
CAS 1039833-22-1
Molekylformel C8H13NO
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H13NO/c1-3-4-7(2)8(10)5-6-9/h7H,3-5H2,1-2H3
LEDER CCCC(C)C(=O)CC#N
IUPAC-namn 4-methyl-3-oxoheptanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 139.19
Formel vikt 139.0997