missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-3-penten-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-3-penten-2-ol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h4,6-7H,1-3H3 |
| Formel vikt | 100.0888 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?