Läs mer
4-Methyl-3-penten-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-3-penten-2-ol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h4,6-7H,1-3H3 |
| Formel vikt | 100.0888 |