Läs mer
4-Methyl-3-phenylpentan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-3-phenylpentan-2-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)12(10(3)13)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12H,1-3H3 |
| Formel vikt | 176.12 |