Läs mer
4-Methyl-3-thiosemicarbazide, TRC
Produktkod. 30467615
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30467615 5 g -
30474180 2.5 g 2.5g
30482693 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30467615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2206535G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6610-29-3
Molekylformel C2H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 105.16
Synonym Semicarbazide, 4-methyl-3-thio- (6CI,7CI,8CI), N-Methylhydrazinecarbothioamide, 1-Amino-3-methylthiourea, 3-Amino-1-methylthiourea, 4-Methyl-3-thiosemicarbazide, 4-Methylthiosemicarbazide, 4-Methylthiosemicarbazone, 4-N-Methylthiosemicarbazide, B 1130, Methylthiosemicarbazide, N-Methylthiosemicarbazide, NSC 56911, Semicarbazide, 4-methyl-3-thio- (6CI,7CI,8CI), N-Methylhydrazinecarbothioamide, 1-Amino-3-methylthiourea, 3-Amino-1-methylthiourea, 4-Methyl-3-thiosemicarbazide, 4-Methylthiosemicarbazide, 4-Methylthiosemicarbazone, 4-N-Methylthiosemicarbazide, B 1130, Methylthiosemicarbazide, N-Methylthiosemicarbazide, NSC 56911
IUPAC-namn 1-amino-3-methylthiourea
LEDER CNC(=S)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3-thiosemicarbazide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H7N3S/c1-4-2(6)5-3/h3H2,1H3,(H2,4,5,6)
Formel vikt 105.0361