Läs mer
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 65934-74-9 |
| Molekylformel | C8H8F3N |
| MDL-nummer | MFCD01631582 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | NC1=CC=C(C)C(C(F)(F)F)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.15 |
| Procent renhet | 98% |