Läs mer
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11401007
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11401007 1 g 1g
11411007 5 g 5g
11314679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23396.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65934-74-9
Molekylformel C8H8F3N
Molekylvikt (g/mol) 175.154
MDL-nummer MFCD01631582
InChI-nyckel JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-methylaniline, benzenamine, 4-methyl-3-trifluoromethyl, 4-methyl-5-trifluoromethyl aniline, 4-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-methyl-5-trifluoromethylaniline, 3-trifluoromethyl-p-toluidine, 4-methyl-3-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2737715
IUPAC-namn 4-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)N)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Densitet 1.24
Kokpunkt 204°C
Flampunkt 102°C (216°F)
Brytningsindex 1.4905
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 6776230
Formel vikt 175.16
Procent renhet ≥98%