Läs mer
4'-Methyl-4-biphenylcarboxylic acid, Thermo Scientific™
Produktkod. 11984991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11984991 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11984991 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 373220010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methyl-4-biphenylcarboxylic acid
CAS 720-73-0
Smältpunkt 252.0°C to 254.0°C
Molekylformel C14H12O2
Linjär formel CH3(C6H4)2CO2H
Kvantitet 1 g
Synonym 4'-methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-methylphenyl benzoic acid, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid, 4'-methyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl
InChI-nyckel RZOCCLOTCXINRG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(4-methylphenyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 212.25
PubChem CID 2063421
Formel vikt 212.25
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.