missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-4-nitro-1-pentene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-4-nitro-1-pentene |
| CAS | 81500-64-3 |
| Molekylformel | C6 H11 N O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Methyl-2-nitro-4-pentene, 4-Methyl-4-nitro-1-pentene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-4-5-6(2,3)7(8)9/h4H,1,5H2,2-3H3 |
| LEDER | CC(C)(CC=C)N(=O)=O |
| IUPAC-namn | 4-methyl-4-nitropent-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.157 |
| Formel vikt | 129.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?