Läs mer
(4-metyl-4H-tieno[3,2-b]pyrrol-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10117852
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10117852 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10085762 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10117852 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40909CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 121933-59-3
Molekylformel C8H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 167.23
MDL-nummer MFCD07772838
InChI-nyckel ZRWPUHUHJRQLCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanol, 4-methylthieno 3,2-b pyrrol-5-yl methanol, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-methanol,4-methyl, acmc-1c2v7, 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrol-5-yl-methanol, 4-methylthiopheno 2,3-d pyrrol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 6483918
IUPAC-namn {4-metyl-4H-tieno[3,2-b]pyrrol-5-yl}metanol
LEDER CN1C(CO)=CC2=C1C=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrol-5-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 167.23
Procent renhet 97%