Läs mer
4-metyl-4H-tieno[3,2-b]pyrrol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10528053
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10528053 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10128182 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10528053 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40904CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 121933-60-6
Molekylformel C8H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 165.21
MDL-nummer MFCD07772837
InChI-nyckel XFKPNQZVRPOJNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4-methylthieno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxaldehyde,4-methyl, acmc-20mpsu, 4-methylthiopheno 3,2-b pyrrole-5-carbaldehyde, 4-methyl-4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 7164609
IUPAC-namn 4-metyltieno[3,2-b]pyrrol-5-karbaldehyd
LEDER CN1C(C=O)=CC2=C1C=CS2
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-4H-thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 165.22
Procent renhet 97%