Läs mer
4-Methyl-5-[(2-aminoethyl)thiomethyl]imidazole Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-5-[(2-aminoethyl)thiomethyl]imidazole Dihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13N3S.2ClH/c1-6-7(10-5-9-6)4-11-3-2-8;;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H |
| Formel vikt | 243.0364 |
| Procent renhet | >95% |