missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-5-(2-phosphorylethyl)thiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-5-(2-phosphorylethyl)thiazole |
| CAS | 3269-79-2 |
| Molekylformel | C6H10NO4PS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(β-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole monophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10NO4PS/c1-5-6(13-4-7-5)2-3-11-12(8,9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10) |
| LEDER | CC1=C(SC=N1)CCOP(O)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.18 |
| Formel vikt | 223.01 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?