Läs mer
4-metyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-ditiol-3-tion, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15468985
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468985 500 mg 500mg
15458985 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35120.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64224-21-1 | C8H6N2S3 | 226.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64224-21-1
Molekylformel C8H6N2S3
Molekylvikt (g/mol) 226.33
MDL-nummer MFCD00868499
InChI-nyckel CKNAQFVBEHDJQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym oltipraz, oltiprazum, 4-methyl-5-pyrazin-2-yl-3h-1,2-dithiole-3-thione, ccris 4048, oltipraz inn, 4-methyl-5-pyrazinyl-3h-1,2-dithiole-3-thione, oltiprazum inn-latin, unii-6n510jul1y, 5-2-pyrazinyl-4-methyl-1,2-dithiole-3-thione, 3h-1,2-dithiole-3-thione, 4-methyl-5-pyrazinyl
PubChem CID 47318
ChEBI CHEBI:77319
IUPAC-namn 4-metyl-5-pyrazin-2-ylditiol-3-tion
LEDER CC1=C(SSC1=S)C1=CN=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-dithiole-3-thione
Färg Orange-röd
Kvantitet 500 mg
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 226.34
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.