Läs mer
4-Methyl-5-nitrocatechol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-5-nitrocatechol |
| CAS | 68906-21-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H7 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Homopyrocatechol','5-nitro- (4CI), 4-Methyl-5-nitro-1,2-benzenediol, 4-Methyl-5-nitrocatechol, 4-Methyl-5-nitropyrocatechol, 1,2-Benzenediol','4-methyl-5-nitro- |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8(11)12/h2-3,9-10H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(O)c(O)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-methyl-5-nitrobenzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.13 |
| Visa mer |