Läs mer
4-metyl-5-nitroimidazol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11996271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11996271 5 g Glasflaska 5g
11986271 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440400050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 14003-66-8
Molekylformel C4H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 127.10
MDL-nummer MFCD01721395
InChI-nyckel WSYOWIMKNNMEMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-5-nitroimidazole, 5-methyl-4-nitroimidazole, 4-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-methyl-5-nitro, imidazole, 4-methyl-5-nitro, imidazole, 5-methyl-4-nitro, unii-5pul8bw840, imidazole, 4 or 5-methyl-5 or 4-nitro, 4-methyl-5-nitro-3h-imidazole, 1h-imidazole,4-methyl-5-nitro
PubChem CID 26385
IUPAC-namn 5-metyl-4-nitro-1H-imidazol
LEDER CC1=C(N=CN1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-5-nitroimidazole
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vit till brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 127.1
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methyl-4-nitroimidazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.