Läs mer
4-Methyl-5-nonanol, 98%
Produktkod. 11490747
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490747 10 g 10g
11400757 50 g 50g
11410757 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23167.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 154170-44-2 | C10H22O | 158.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154170-44-2
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.29
MDL-nummer MFCD00046696
InChI-nyckel MBZNNOPVFZCHID-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-methyl-5-nonanol, 5-nonanol, 4-methyl, 4-methyl 5-nonanol, acmc-1c1h3
PubChem CID 3025865
IUPAC-namn 4-metylnonan-5-ol
LEDER CCCCC(O)C(C)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-5-nonanol
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 10 g
Formel vikt 158.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.