Läs mer
4-Methyl-5-nonanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-5-nonanone |
| CAS | 35900-26-6 |
| Molekylformel | C10H20O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-4-6-8-10(11)9(3)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCC(=O)C(C)CCC |
| IUPAC-namn | 4-methylnonan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.27 |
| Formel vikt | 156.1514 |