Läs mer
4-Methyl-5-oxyethyl Thiazol Diphosphate Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-5-oxyethyl Thiazol Diphosphate Ammonium Salt |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO7P2S/c1-5-6(17-4-7-5)2-3-13-16(11,12)14-15(8,9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,11,12)(H2,8,9,10) |
| Formel vikt | 302.9731 |