Läs mer
4-Methyl-5-pentylbenzene-1,3-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-5-pentylbenzene-1,3-diol |
| CAS | 889104-80-7 |
| Molekylformel | C12H18O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Methyl-5-pentyl-1,3-benzenediol, 4-Methylolivetol, MPBD |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-3-4-5-6-10-7-11(13)8-12(14)9(10)2/h7-8,13-14H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C |
| IUPAC-namn | 4-methyl-5-pentylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vikt | 194.1307 |