missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methyl-5-phenylpyrimidine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30322591
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322591 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322591 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15140950AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methyl-5-phenylpyrimidine
CAS 57562-58-0
Analyt- eller komponentnamn 4-Methyl-5-phenylpyrimidine
Frakt skick +20°C
Molekylformel C11 H10 N2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pyrimidine, 4-methyl-5-phenyl-
InChI formel InChI=1S/C11H10N2/c1-9-11(7-12-8-13-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
LEDER Cc1ncncc1c2ccccc2
IUPAC-namn 4-methyl-5-phenylpyrimidine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 170.2105
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 170.0844 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.