Läs mer
4-metyl-5-tiazoletanol, 98 %
Produktkod. 11470074
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470074 100 g 100g
11460074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13567.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 137-00-8 | C6H9NOS | 143,204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-00-8
Molekylformel C6H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 143.204
MDL-nummer MFCD00005339
InChI-nyckel BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-5-thiazoleethanol, sulfurol, 5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazole, hemineurine, 2-4-methylthiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-thiazolethanol, 5-thiazoleethanol, 4-methyl, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol
PubChem CID 1136
ChEBI CHEBI:17957
IUPAC-namn 2-(4-metyl-l,3-tiazol-5-yl)etanol
LEDER CC1=C(SC=N1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Densitet 1.196
Kokpunkt 135 °C till 137 °C (7 mmHg)
Flampunkt 142 °C (287 °F)
Brytningsindex 1.55
Kvantitet 100 g
Beilstein 114249
Merck Index 14,6126
Formel vikt 143.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.