Läs mer
4-metyl-5-tiazoletanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 143.0405 |