Läs mer
4-metyl-5-tiazoletanol, TRC
Produktkod. 30011832
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011832 25 g
30004430 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011832 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33023525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-00-8
Molekylformel C6 H9 N O S
Molekylvikt (g/mol) 143.21
Synonym 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, MHT, 5-Thiazoleethanol, 4-methyl- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Methyl-5-thiazoleethanol (ACI), 2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-ol, 2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol, 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethanol, 2-(4-Methylthiazole-5-yl)ethanol, 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-(2-thiazoleethanol), 4-Methyl-5-(β-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazolylethanol, 5-(Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, 5-(β-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, Hemineurine, NSC 23262, NSC 41831, Sulfurol
IUPAC-namn 2-(4-metyl-1,3-tiazol-5-yl)etanol
LEDER Cc1ncsc1CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
Formel vikt 143.0405