Läs mer
4-metyl-5-vinyltiazol, 98+%
Produktkod. 11430327
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430327 5 g 5g
11440327 25 g 25g
11450327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21719.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1759-28-0 | C6H7NS | 125,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1759-28-0
Molekylformel C6H7NS
Molekylvikt (g/mol) 125.19
MDL-nummer MFCD00005337
InChI-nyckel QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-5-vinylthiazole, thiazole, 5-ethenyl-4-methyl, 4-methyl-5-vinyl thiazole, 5-ethenyl-4-methylthiazole, thiazole, 4-methyl-5-vinyl, vinylsulfurol, vinyl sulfurol, fema no. 3313, 5-vinyl-4-methylthiazole, 4-methyl-5-vinyl-thiazole
PubChem CID 15654
IUPAC-namn 5-etenyl-4-metyl-l,3-tiazol
LEDER CC1=C(SC=N1)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-5-vinylthiazole
Smältpunkt -15°C
Densitet 1.095
Kokpunkt 67°C to 68°C (11 mmHg)
Flampunkt 70°C (158°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.568
Kvantitet 5 g
Beilstein 107867
Formel vikt 125.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.