Läs mer
4-metyl-5-vinyltiazol, TRC
Produktkod. 30466665
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30466665 25 g
1 options
Produktkod. 30466665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33853025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-5-Vinylthiazole
CAS 1759-28-0
Molekylformel C6 H7 N S
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Methyl-5-vinylthiazole, 4-Methyl-5-ethenylthiazole, 5-Ethenyl-4-methylthiazole, 5-Vinyl-4-methylthiazole
InChI formel InChI=1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
LEDER Cc1ncsc1C=C
IUPAC-namn 5-ethenyl-4-metyl-1,3-tiazol
Molekylvikt (g/mol) 125.19
Formel vikt 125.0299