Läs mer
4-metyl-6-(2,4,4-trimetylpentyl)-2H-pyran-2-on, TRC
Produktkod. 30466506
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466506 1 g
30464625 100 mg
30481070 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30466506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3312601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50650-75-4
Molekylformel C14 H22 O2
Molekylvikt (g/mol) 222.32
Synonym USP Piroctone Related Compound B, Piroctone USP Related Compound B
IUPAC-namn 4-metyl-6-(2,4,4-trimetylpentyl)pyran-2-one
LEDER CC(CC1=CC(=CC(=O)O1)C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
Formel vikt 222.162