Läs mer
4-Methyl-6-(2-methyl-1-propen-1-yl)-2H-pyran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-6-(2-methyl-1-propen-1-yl)-2H-pyran-2-one |
| CAS | 4394-72-3 |
| Molekylformel | C10 H12 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2H-Pyran-2-one','4-methyl-6-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, 2,4,6-Octatrienoic acid','5-hydroxy-3,7-dimethyl-','lactone (7CI), 2,4,6-Octatrienoic acid','5-hydroxy-3,7-dimethyl-','Δ-lactone (6CI), 2H-Pyran-2-one','4-methyl-6-(2-methyl-1-propenyl)- (9CI), 2H-Pyran-2-one','4-methyl-6-(2-methylpropenyl)- (8CI), 4-Methyl-6-(2-methyl-1-propen-1-yl)-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,4,6-octatrienoic acid Δ-lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-7(2)4-9-5-8(3)6-10(11)12-9/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | CC(=CC1=CC(=CC(=O)O1)C)C |
| IUPAC-namn | 4-methyl-6-(2-methylprop-1-enyl)pyran-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.0837 |