Läs mer
(4-metyl-6,7-dihydro-4H-tieno[3,2-c]pyran-4-yl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10387204
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10387204 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10786725 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10387204 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61801DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 57153-43-2
Molekylformel C10H12O3S
Molekylvikt (g/mol) 212.263
MDL-nummer MFCD01850960
InChI-nyckel MBZWBAMMUGJINB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-aceticacid, 6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid
PubChem CID 12225898
IUPAC-namn 2-(4-metyl-6,7-dihydrotieno[3,2-c]pyran-4-yl)ättiksyra
LEDER CC1(C2=C(CCO1)SC=C2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)acetic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.27
Procent renhet 97%