Läs mer
(4-metyl-6,7-dihydro-4H-tieno[3,2-c]pyran-4-yl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3541080
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10786725 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10387204 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10786725 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61801CB
Kemiska identifierare
CAS 57153-43-2
Molekylformel C10H12O3S
Molekylvikt (g/mol) 212.263
MDL-nummer MFCD01850960
InChI-nyckel MBZWBAMMUGJINB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4-methyl-6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-aceticacid, 6,7-dihydro-4-methyl, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid, 2-4-methyl-6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-yl acetic acid
PubChem CID 12225898
IUPAC-namn 2-(4-metyl-6,7-dihydrotieno[3,2-c]pyran-4-yl)ättiksyra
LEDER CC1(C2=C(CCO1)SC=C2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methyl-6, 7-dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)acetic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.27
Procent renhet 97%