missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| CAS | 879554-45-7 |
| Molekylformel | C5H8N4O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-Hydroxy-2-methyl-4-(methylamino)-1,3,5-Triazine; |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O/c1-3-7-4(6-2)9-5(10)8-3/h1-2H3,(H2,6,7,8,9,10) |
| LEDER | O=C1NC(NC)=NC(C)=N1 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vikt | 140.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?