missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 66909-28-2 |
| Molekylformel | C7H7NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c1-4-2-6(9)8-3-5(4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| LEDER | CC1=CC(=O)NC=C1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-methyl-6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vikt | 153.0426 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?