Läs mer
4-metyl-7-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285984
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10285984 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10274154 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10285984 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62039CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 910037-15-9
Molekylformel C14H21BN2O3
Molekylvikt (g/mol) 276.14
MDL-nummer MFCD09065020
InChI-nyckel PDTRXHRSCGNYFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-boronic acid, pinacol ester, 4-methyl-7-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-boronic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-boronic acid pinacol ester, 2-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine,3,4-dihydro-4-methyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-methyl-7-4,4,5,5-tetra-me-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine
PubChem CID 24229653
IUPAC-namn 4-metyl-7-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin
LEDER CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 276.14
Procent renhet 97%