missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-7-trimethylsilyloxycoumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-7-trimethylsilyloxycumarin |
| CAS | 67909-31-3 |
| Molekylformel | C13 H16 O3 Si |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3Si/c1-9-7-13(14)15-12-8-10(5-6-11(9)12)16-17(2,3)4/h5-8H,1-4H3 |
| LEDER | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[Si](C)(C)C)ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-7-trimethylsilyloxychromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.35 |
| Formel vikt | 248.0869 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?