missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-benzenesulfonic Acid 2-[3-(Dimethylphenylsilyl)cyclobutylidene]hydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-benzenesulfonic Acid 2-[3-(Dimethylphenylsilyl)cyclobutylidene]hydrazide |
| CAS | 847158-85-4 |
| Molekylformel | C19H24N2O2SSi |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N'-(3-(Dimethyl(phenyl)silyl)cyclobutylidene)-4-methylbenzenesulfonohydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O2SSi/c1-15-9-11-17(12-10-15)24(22,23)21-20-16-13-19(14-16)25(2,3)18-7-5-4-6-8-18/h4-12,19,21H,13-14H2,1-3H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN=C2CC(C2)[Si](C)(C)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-[[3-[dimethyl(phenyl)silyl]cyclobutylidene]amino]-4-methylbenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.56 |
| Formel vikt | 372.1328 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?