Produktkod. 30468271
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
30468271
2.5 mg
30465922
25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
30468271
Leverantör
Toronto Research Chemicals
Leverantörsnummer
TRCM2943172.5MG
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
Kemiska identifierare
CAS
1794940-24-1
Molekylformel
C12H15D3ClNO
Molekylvikt (g/mol)
230.75
Synonym
2-[(Methyl-d3)amino]-1-(4-methylphenyl)-1-butanone Hydrochloride
IUPAC-namn
1-(4-methylphenyl)-2-(trideuteriomethylamino)butan-1-one;hydrochloride
LEDER
O=C(C(NC([2H])([2H])[2H])CC)C1=CC=C(C)C=C1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
4-Methyl Buphedrone-d3 Hydrochloride
Kvantitet
2.5 mg
InChI formel
InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-4-11(13-3)12(14)10-7-5-9(2)6-8-10;/h5-8,11,13H,4H2,1-3H3;1H/i3D3;
Formel vikt
230.1265
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .