Läs mer
4-Methyl Buphedrone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylbuphedrone (hydrochloride) |
| CAS | 1336911-98-8 |
| Molekylformel | C12 H17 N O . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Butanone, 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)-, hydrochloride (1:1), 4-Methylbuphedrone hydrochloride, 4-MeMABP HCl, 2-(Methylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-4-11(13-3)12(14)10-7-5-9(2)6-8-10;/h5-8,11,13H,4H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCC(NC)C(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.73 |
| Formel vikt | 227.1077 |