Läs mer
4-Methyl-cholest-4-en-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-cholest-4-en-3-one |
| CAS | 2041-92-1 |
| Molekylformel | C11 H12 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Methylcholest-4-en-3-one, 4-Methyl-cholest-4-ene-3-one, NSC 123234 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O5/c1-6(12)10(13)7-4-8(15-2)11(14)9(5-7)16-3/h4-5,14H,1-3H3 |
| LEDER | COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propane-1,2-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.21 |
| Formel vikt | 224.068 |