Läs mer
4-metyl-D-fenylalanin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11471780
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471780 1 g 1g
15443707 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11471780 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27518.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49759-61-7
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.22
MDL-nummer MFCD00152137
InChI-nyckel DQLHSFUMICQIMB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-methyl-d-phenylalanine, h-d-phe 4-me-oh, r-2-amino-3-p-tolyl propanoic acid, d-4-methylphenylalanine, d-4-me-phe-oh, 2r-2-amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-methyl, h-p-me-phe-oh, 4-methylphenyl-d-alanine, d-4-methylphe
PubChem CID 7015862
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(4-metylfenyl)propansyra
LEDER CC1=CC=C(CC(N)C(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-D-phenylalanine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 179.22
Procent renhet 98%