missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Methyl-d3-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methyl-d3-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone Dihydrochloride |
| CAS | 1189727-40-9 |
| Molekylformel | C10 2H3 H11 N2 O . 2 Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9;;/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3;2*1H/i1D3;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 1-pyridin-3-yl-4-(trideuteriomethylamino)butan-1-one;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.17 |
| Formel vikt | 253.0828 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?