Läs mer
4-(Methyl-d3-amino)butyric-2,2,3,3,4,4-d6 Acid HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylamino)butanoic Acid-D8 Hydrochloride |
| CAS | 1219805-36-3 |
| Molekylformel | C5 D9 H2 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 4-(Methylamino)butanoic acid-D8 hydrochloride, 4-(Methylamino)butyric-d8 acid hydrochloride, 4-(Methyl-d3-amino)butyric-2,2,3,3,4,4-d6 Acid HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1 H/i1D3,2D2,3D2,4D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-4-(trideuteriomethylamino)butanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.6627 |
| Formel vikt | 162.1121 g/mol |
| Visa mer |