Läs mer
4-Methyl-d3-benzyl bromide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylbenzyl Bromide-D3 (4-methyl-D3) |
| CAS | 114563-29-0 |
| Molekylformel | C8 D3 H6 Br |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzene, 1-(bromomethyl)-4-(methyl-d3)- (9 CI), 1-Bromomethyl-4-(methyl-d3)benzene, p-Methylbenzyl Bromide-d3, 1-(Methyl-d3)-4-bromomethylbenzene, 4-Methylbenzyl Bromide-α',α',α'-D3, α-Bromo-p-xylene-α',α',α'-d2, α-Bromo-p-xylene-α',α',α'-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5 H,6H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(bromomethyl)-4-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.0796 |
| Formel vikt | 187.0076 g/mol |
| Visa mer |